Learn More
Gibco™ Mouse FGF-9 Recombinant Protein, PeproTech®
E. coli Recombinant Protein
Marke:  Gibco™ 450-30-2UG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17894473
  • 610.00 DKK / 2µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the fibroblast growth factor (FGF) family. FGF family members possess broad mitogenic and cell survival activities, and are involved in a variety of biological processes, including embryonic development, cell growth, morphogenesis, tissue repair, tumor growth and invasion. This protein was isolated as a secreted factor that exhibits a growth-stimulating effect on cultured glial cells. In nervous system, this protein is produced mainly by neurons and may be important for glial cell development. Expression of the mouse homolog of this gene was found to be dependent on Sonic hedgehog (Shh) signaling. Mice lacking the homolog gene displayed a male-to-female sex reversal phenotype, which suggested a role in testicular embryogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
P54130
protein with no preservative
23.3
2 μg
-20°C
<1 EU/μg
FGF9
Unconjugated
PLGEVGSYFG VQDAVPFGNV PVLPVDSPVL LNDHLGQSEA GGLPRGPAVT DLDHLKGILR RRQLYCRTGF HLEIFPNGTI QGTRKDHSRF GILEFISIAV GLVSIRGVDS GLYLGMNEKG ELYGSEKLTQ ECVFREQFEE NWYNTYSSNL YKHVDTGRRY YVALNKDGTP REGTRTKRHQ KFTHFLPRPV DPDKVPELYK DILSQS
≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
ELISA, Functional Assay, Western Blot
14180
Mouse FGF-9
E. coli
RUO
Eks; elbow knee synostosis; FGF; Fgf9; FGF-9; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 9; fibroblast growth factor 9 (glia-activating factor); GAF; glia activating factor; glia-activating factor; HBFG-9; HBGF-9; Heparin-binding growth factor 9; M-FGF-9; SYNS3
Mouse
Recombinant
Lyophilized
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt