Learn More
Norell™ Precision Borosilicate Glass NMR Sample Tubes
For auto-sampling systems and high-throughput NMR
Marke:  Norell™ 509-UP-8
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12842296
  • 1495.00 DKK / Pack of 5
Estimated Shipment: 03-02-2025
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • For auto-sampling systems and high-throughput NMR
  • The Norell Standard Series™ of NMR tubes has been developed for quality and precision
  • Virtually all bottom and wall variation has been eliminated, greatly improving shimmering times and sample reproducibility
  • Whether monitoring a reaction, scouting for a new compound, or doing routine NMR, the Standard Series™ is the tube of choice for today's scientist
  • All tubes have polished ends making them less susceptible to breaking
  • Colored caps are included
Spezifikation
Spezifikation
0.004 mm
Borosilicate Glass
5 Pack
4.2 mm
203 mm
NMR Sample Tube
4.97 mm
Caps
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote