Learn More
Cole-Parmer PVC Lab and Vacuum Tubing
Smooth, polished inner wall prevents buildups—ideal for general laboratory applications
Brand:  Cole-Parmer 50121-03
 View more versions of this product
Product Code. 30053306
  • 1855.00 DKK / 15m
Estimated Shipment: 25-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Versatile applications including peristaltic pumps, analytical instruments, incubators, gas, and drain lines. Glass-smooth inner bore design for easy clean-ups and changeovers, enhancing workflow efficiency. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Spécification
Spécification
3/8 in.
9/16 in.
Translucent
PVC
50 ft.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Cole-Parmer PVC Lab and Vacuum Tubing > 3/8 in., 9/16 in.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.