Learn More
Clark Scientific™ PVC Large White Spill Trays
Manufactured from rigid PVC, these large white plastic spill trays are for use outside radiation areas.
Brand:  Clark Scientific™ WPVC Small
 View more versions of this product
Product Code. 12968837
  • 208.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 02-06-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Available in yellow for use in radiation areas
  • Available in white for use outside radiation areas
  • Colorless PVC liners available separately
  • Manufactured from rigid PVC
Specifications
Specifications
White
Small Spill Tray
1 Ea.
475 mm
PVC
Outside radiation areas
475 x 360 mm
360 mm
Certificates
View accessory products
Special Offers
Special Offers
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Clark Scientific™ PVC Large White Spill Trays > Dimensions: 475L x 360mmH
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado