Learn More
Benchmark Scientific™ RotoBot™ Rotating Mixers
RotoBot™ Rotating Mixers feature advanced programming options, digital speed control and more than 10 operating modes. A wide variety of rotating, mixing and vibrating actions can be combined to provide the precise agitation profiles. Supplied with holders for all common tubes from 1.5 to 50 mL.
Brand:  Benchmark Scientific™ R4040-E
 View more versions of this product
Product Code. 17934432
  • 5400.00 DKK / Each
Explore more special offers
Specifications
360°
3 A
1.5 to 50 mL Tubes
29 x 13.7 x 29.9 cm
Up to 90% Non-condensing
100/240 V
Tubes from 1.5 mL to 50 mL
EU
Digital
6 x 1.5 mL Holders (2), 1 x 15 mL Holder (2), 1 x 50 mL Holder (2)
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado