Få mere at vide
Thermo Scientific™ Hyldesæt m/stativer og æsker til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere
Maksimer opbevaringspladsen med disse hyldesæt til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere.
Brand:  Thermo Scientific™ RSK23SD5
8505.49 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11349351
  • 8548.02 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Maksimer opbevaringspladsen med hyldesæt med stativer og kasser til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere, med 2 tommer kasser med skillevægge.
Funktioner
  • Rustfrit stål stativer
  • Kasser
  • Celledelere
Garantien varierer fra land til land. Kontakt os venligst for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
100
Hyldesæt
Rustfrit stål
HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF og DxF serien
Hyldesæt
Æsker (80/5 stativer)
5
5
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ Hyldesæt m/stativer og æsker til Thermo Scientific™ Ultra-lav temperatur frysere > Hyldesæt, Indeholder: 5 glidende skuffestativer og (80) 2 tommer kasser med 100 celledelere, til brug med HERAfreeze HFU B-serien, Revco ExF og DxF serien