Få mere at vide
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper
Med PTFE-lignende belægninger for at forhindre reaktioner på grund af prøvekontakt med gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper er fremstillet i et silikonefrit miljø.
Brand: Wheaton™ W224100-420
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fuldstændig belagt med en fluoreret polymer
- Overholder amerikanske, europæiske og japanske farmakopéer
Tekniske data
7 mm | |
Autoklaverbar | |
Brombutylgummi |
13 mm | |
Grå | |
Lige stikprop |
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper > 13 mm; komplet frakke plug stil; m/polymerbelægning
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion