Få mere at vide
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper
Med PTFE-lignende belægninger for at forhindre reaktioner på grund af prøvekontakt med gummi. Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper er fremstillet i et silikonefrit miljø.
8585.00 DKK - 10945.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
---|---|
Farve | Grå |
Materiale | Brombutylgummi |
Produkttype | Lige stikprop |
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Diameter (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11728959
|
Wheaton™
W224100-420 |
13 mm |
8585.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 25-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11738959
|
Wheaton™
W224100-421 |
20 mm |
10945.00 DKK
Pakke med 1000 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Autoklaverbar
- Fuldstændig belagt med en fluoreret polymer
- Overholder amerikanske, europæiske og japanske farmakopéer
Tekniske data
Autoklaverbar | |
Grå | |
Brombutylgummi | |
Lige stikprop |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Wheaton™ Wheaton™ Ultra Pure OmniFlex Plus Propper