Learn More
GSK2018682, MedChemExpress
MedChemExpress GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.
Marque: Medchem Express HY-19511
Description
GSK2018682 is an agonist for S1P1 and S1P5 receptor with pEC50s of 7.7 and 7.2, respectively, and has no agonist activity towards human S1P2, S1P3, or S1P4. GSK2018682 is used in the research of multiple sclerosis.Spécification
GSK2018682 | |
White | |
C22H21ClN4O4 | |
DMSO : ≥ 125 mg/mL (283.52 mM) | |
440.88 | |
98.25% | |
Solid |
1034688-30-6 | |
Research | |
50 mg | |
O=C(O)CCCN1C=CC2=C1C=CC=C2C3=NOC(C4=CC(Cl)=C(OC(C)C)N=C4)=N3 | |
440.88 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only