Learn More
Hoefer™ Blotting Paper
Cellulose papers precut for convenience
Marke: Hoefer™ TE26
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For Western Blotting
Spezifikation
9 cm | |
TE22 Mini Tank Blotting Unit or MiniVE Blot Module | |
Cellulose |
10.5 cm | |
Sheet |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Hoefer™ Blotting Paper > 9 x 10.5cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur