missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps

Brand:  Usbeck Laborgeraete™ 3005

 View more versions of this product

Product Code. 10505682

  • 43.11 DKK / Each
Estimated Shipment: 12-05-2025
to see stock.
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Specifications

Specifications

Blunt
Nickel-plated Steel
200 L mm
1 Pack
200 mm
Forceps
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps > Length: 200mm

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado