Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates
Screen four times as many samples in a single plate with Thermo Scientifi™ Nunc™ 1536-Well Microplates, which are ideal for high-throughput screening.
Marque:  Thermo Scientific™ 253601
54315.79 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11730483
  • 62425.00 DKK / Pack of 90
In Stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Maximize high-throughput screening efficiency by using Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates, built according to ANSI standards and with the highest quality.
  • Low plate height is optimized for stacking
  • Black microplates are recommended for florescence measurements; with minimum back-scattered light and background fluorescence
  • White microplates are recommended for luminescence measurements; with maximum reflection and minimal autoluminescence
  • Working well volume, 1 to 10μL
  • Customized bar coding is available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
All microplates manufactured by Nunc meet the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
Without Lid
90 Cases
Black
Polystyrene
1 to 10 μL
Non-treated
90
90/Cs.
Standard
32 x 48
Nunc
Microplate
1536
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
30
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents Certificats
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot Number1424614 Certificate TypeCertificate of Compliance Date22/03/2025 Catalog Number253601
Lot Number1288159 Certificate TypeCertificate of Compliance Date11/12/2024 Catalog Number253601
Lot Number1404840 Certificate TypeCertificate of Compliance Date15/04/2024 Catalog Number253601
Lot Number1386372 Certificate TypeCertificate of Compliance Date31/05/2023 Catalog Number253601
Lot Number1384675 Certificate TypeCertificate of Compliance Date31/05/2023 Catalog Number253601
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Thermo Scientific™ Nunc™ 1536-Well Microplates Plates >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.